2,6-Difluor-4-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5042-5G BB-5042-25G BB-5042-1G
COBBBB-5042-5GEA 141 EUR
COBBBB-5042-5G COBBBB-5042-25G COBBBB-5042-1G
2,6-Difluor-4-methoxyphenylboronsäure
2,6-Difluor-4-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BF₂O₃
Molecular Weight: 187.94 g/mol
MDL: MFCD05664299
CAS-Nummer: 406482-20-0