2,6-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2,6-Difluoro-4-hydroxyphenyl)boronic acid
BB-5094-5G
BB-5094-1G
COBBBB-5094-5GEA
687
EUR
COBBBB-5094-5G
COBBBB-5094-1G
2,6-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
2,6-Difluor-4-hydroxyphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BF₂O₃ Molecular Weight: 173,91 g/mol |
MDL:
MFCD09878344 CAS-Nummer: 957065-87-1 |