2,6-Difluor-3-hydroxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5095-1G BB-5095-5G
COBBBB-5095-1GEA 0 EUR
COBBBB-5095-1G COBBBB-5095-5G
2,6-Difluor-3-hydroxyphenylboronsäure
2,6-Difluor-3-hydroxyphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BF₂O₃
MDL: MFCD09878345
CAS-Nummer: 957065-86-0