2,3,4-Trichlorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5217-5G BB-5217-1G
COBBBB-5217-5GEA 764 EUR
COBBBB-5217-5G COBBBB-5217-1G
2,3,4-Trichlorphenylboronsäure
2,3,4-Trichlorphenylboronsäure
Formel: C₆H₄BCl₃O₂
MDL: MFCD03095112
CAS-Nummer: 352530-21-3