2,4-Dichlor-3-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-5219-5G BB-5219-1G
COBBBB-5219-5GEA 1540 EUR
COBBBB-5219-5G COBBBB-5219-1G
2,4-Dichlor-3-methoxyphenylboronsäure
2,4-Dichlor-3-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BCl₂O₃
Molecular Weight: 220.85 g/mol
MDL: MFCD10699638
CAS-Nummer: 944128-90-9