2-Brom-4-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: (2-Bromo-4-fluorophenyl)boronic acid
BB-5964-1G BB-5964-5G BB-5964-250M
COBBBB-5964-1GEA 485 EUR
COBBBB-5964-1G COBBBB-5964-5G COBBBB-5964-250M
2-Brom-4-fluorphenylboronsäure
2-Brom-4-fluorphenylboronsäure
Formel: C₆H₅BBrFO₂
Molecular Weight: 218,82 g/mol
MDL: MFCD13195647
CAS-Nummer: 1217501-12-6