2,6-Difluor-3-isopropoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8065-1G BB-8065-250M
COBBBB-8065-1GEA 0 EUR
COBBBB-8065-1G COBBBB-8065-250M
2,6-Difluor-3-isopropoxyphenylboronsäure
2,6-Difluor-3-isopropoxyphenylboronsäure
Formel: C₉H₁₁BF₂O₃
MDL: MFCD07369753
CAS-Nummer: 849062-04-0