2-Brom-4,5-difluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8111-1G
BB-8111-250M
COBBBB-8111-1GEA
175
EUR
COBBBB-8111-1G
COBBBB-8111-250M
2-Brom-4,5-difluorphenylboronsäure
2-Brom-4,5-difluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₄BBrF₂O₂ Molecular Weight: 236.81 g/mol |
MDL:
MFCD06411353 CAS-Nummer: 849062-34-6 |