2-Brom-3-ethoxy-6-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2-Bromo-3-ethoxy-6-fluorophenyl)boronic acid
BB-8169-1G
BB-8169-250M
COBBBB-8169-1GEA
266
EUR
COBBBB-8169-1G
COBBBB-8169-250M
2-Brom-3-ethoxy-6-fluorphenylboronsäure
2-Brom-3-ethoxy-6-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₈H₉BBrFO₃ Molecular Weight: 262,87 g/mol |
MDL:
MFCD06411368 CAS-Nummer: 849052-19-3 |