2-Amino-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BB-8405-1G
BB-8405-250M
COBBBB-8405-1GEA
1870
EUR
COBBBB-8405-1G
COBBBB-8405-250M
2-Amino-5-fluorphenylboronsäure
2-Amino-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₇BFNO₂ Molecular Weight: 154.94 g/mol |
MDL:
MFCD03095362 CAS-Nummer: 1040400-87-0 |