2-Brom-5-fluorphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
(2-Bromo-5-fluorophenyl)boronic acid
BB-8566-1G
BB-8566-5G
COBBBB-8566-1GEA
175
EUR
COBBBB-8566-1G
COBBBB-8566-5G
2-Brom-5-fluorphenylboronsäure
2-Brom-5-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₆H₅BBrFO₂ Molecular Weight: 218,82 g/mol |
MDL:
MFCD08690232 CAS-Nummer: 959996-48-6 |