2-Benzyloxy-4-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
FM-3254-1G
FM-3254-250M
COBBFM-3254-1GEA
1110
EUR
COBBFM-3254-1G
COBBFM-3254-250M
2-Benzyloxy-4-pyridinboronsäurepinakolester
2-Benzyloxy-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₈H₂₂BNO₃ |
MDL:
MFCD11878170 CAS-Nummer: 1256359-03-1 |