2-Pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-pyridine
PN-2096-1G
PN-2096-5G
COBBPN-2096-1GEA
276
EUR
COBBPN-2096-1G
COBBPN-2096-5G
2-Pyridinboronsäurepinakolester
2-Pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₆BNO₂ Molecular Weight: 205.06 g/mol |
MDL:
MFCD04039342 CAS-Nummer: 874186-98-8 |