4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-2152-5G
PN-2152-25G
PN-2152-1G
COBBPN-2152-5GEA
0
EUR
COBBPN-2152-5G
COBBPN-2152-25G
COBBPN-2152-1G
4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BO₃ |
MDL:
MFCD02093756 CAS-Nummer: 269409-70-3 |