4-Methylphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
4,4,5,5-Tetramethyl-2-(p-tolyl)-1,3,2-dioxaborolane
PN-2337-100G
PN-2337-5G
PN-2337-1G
PN-2337-25G
COBBPN-2337-100GEA
548
EUR
COBBPN-2337-100G
COBBPN-2337-5G
COBBPN-2337-1G
COBBPN-2337-25G
4-Methylphenylboronsäurepinakolester
4-Methylphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₁₉BO₂ Molecular Weight: 218.1 g/mol |
MDL:
MFCD03453662 CAS-Nummer: 195062-57-8 |