2-Acetamido-5-pyridinboronsäurepinakolester Hydrochlorid
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-5727-1G PN-5727-250M
COBBPN-5727-1GEA 0 EUR
COBBPN-5727-1G COBBPN-5727-250M
2-Acetamido-5-pyridinboronsäurepinakolester Hydrochlorid
2-Acetamido-5-pyridinboronsäurepinakolester Hydrochlorid
Formel: C₁₃H₂₀BClN₂O₃
MDL: MFCD12026097
CAS-Nummer: 1150561-64-0