2,6-Difluor-3,5-dipyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: 2,6-Difluoro-3,5-bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
PN-6018-1G PN-6018-250M
COBBPN-6018-1GEA 301 EUR
COBBPN-6018-1G COBBPN-6018-250M
2,6-Difluor-3,5-dipyridinboronsäurepinakolester
2,6-Difluor-3,5-dipyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₇H₂₅B₂F₂NO₄
Molecular Weight: 367,01 g/mol
MDL: MFCD12913982
CAS-Nummer: 1218789-90-2