2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
Lieferant: COMBI-BLOCKS
PN-8610-5G
PN-8610-1G
COBBPN-8610-5GEA
715
EUR
COBBPN-8610-5G
COBBPN-8610-1G
2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
2,6-Dimethoxy-3-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₃H₂₀BNO₄ Molecular Weight: 265.12 g/mol |
MDL:
MFCD03788240 CAS-Nummer: 214360-59-5 |