2-Methyl-2-pentensäure
Lieferant: FLUOROCHEM
002778-25G 002778-100G
FLUO002778-25GEA 94.1 EUR
FLUO002778-25G FLUO002778-100G
2-Methyl-2-pentensäure
2-Methyl-2-pentenoic acid
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114.14 g/mol
MDL: MFCD00002655
CAS-Nummer: 3142-72-1
EINECS: 221-552-0
UN: 3265
ADR: 8 III