(3-Chlor-2,6-difluorphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
005607-1G 005607-5G
FLUO005607-1GEA 249 EUR
FLUO005607-1G FLUO005607-5G
(3-Chlor-2,6-difluorphenyl)essigsäure
(3-Chlor-2,6-difluorphenyl)essigsäure
Formel: C₈H₅ClF₂O₂
Molecular Weight: 206,58 g/mol
MDL: MFCD01631328
CAS-Nummer: 261762-53-2