(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
(2R)-(+)-2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid, (R)-3,3,3-Trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid
009273-1G
009273-5G
FLUO009273-1GEA
139
EUR
FLUO009273-1G
FLUO009273-5G
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
(R)-(+)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel:
C₁₀H₉F₃O₃ |
MDL:
MFCD00004184 CAS-Nummer: 20445-31-2 EINECS: 243-829-5 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...