4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Lieferant: FLUOROCHEM
010837-5G
FL10837.20
010837-25G
010837-1G
FLUO010837-5GEA
107
EUR
FLUO010837-5G
CHMPFL10837.20
FLUO010837-25G
FLUO010837-1G
4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₇BO₃ |
MDL:
MFCD02093756 CAS-Nummer: 269409-70-3 |