4-Methyl-2-pentensäure
Lieferant: FLUOROCHEM
011183-50G
011183-1G
FLUO011183-50GEA
233
EUR
FLUO011183-50G
FLUO011183-1G
4-Methyl-2-pentensäure
4-Methyl-2-pentenoic acid
Formel:
C₆H₁₀O₂ Molecular Weight: 114.14 g/mol |
MDL:
MFCD00043804 CAS-Nummer: 10321-71-8 EINECS: 233-706-4 UN: 3265 ADR: 8 III |