(±)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Lieferant: CHEMPUR
Synonyme: 2-Methoxy-2-phenyl-3,3,3-trifluoropropanoic acid
FL13162.POR 013162-1G
CHMPFL13162.POREA 0 EUR
CHMPFL13162.POR FLUO013162-1G
(±)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
(±)-α-Methoxy-α-(trifluormethyl)phenylessigsäure
Formel: C₁₀H₉F₃O₃
Molecular Weight: 234.17 g/mol
MDL: MFCD00066637
CAS-Nummer: 81655-41-6