1-Benzyloxy-4-brombenzol
Lieferant: FLUOROCHEM
018220-1G 018220-10G 018220-100G 018220-25G
FLUO018220-1GEA 31.1 EUR
FLUO018220-1G FLUO018220-10G FLUO018220-100G FLUO018220-25G
1-Benzyloxy-4-brombenzol
1-Benzyloxy-4-brombenzol
Formel: C₁₃H₁₁BrO
MDL: MFCD00028016
CAS-Nummer: 6793-92-6