2-Fluor-5-nitrophenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 2-Fluoro-5-nitrobenzeneboronic acid
016221-1G 016221-5G
FLUO016221-1GEA 39.6 EUR
FLUO016221-1G FLUO016221-5G
2-Fluor-5-nitrophenylboronsäure
2-Fluor-5-nitrophenylboronsäure
Formel: C₆H₅BFNO₄
Molecular Weight: 184.92 g/mol
MDL: MFCD03092929
CAS-Nummer: 819849-20-2