(3-Fluor-4-methoxyphenyl)essigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: 3-Fluoro-4-methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.43872.0010 8.43872.0005
8.43872.0010EA 104 EUR
8.43872.0010 8.43872.0005
(3-Fluor-4-methoxyphenyl)essigsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
(3-Fluor-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₉FO₃
Molecular Weight: 184,17 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00060353
CAS-Nummer: 452-14-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Molar Mass 184.16 g/mol