2,3-Dibrompropen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2,3-Dibromo-1-propene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
106003-100G
106003-25G
SIAL106003-100GEA
230
EUR
SIAL106003-100G
SIAL106003-25G
2,3-Dibrompropen, Sigma-Aldrich®
2,3-Dibrompropen
Formel:
C₃H₄Br₂ Molecular Weight: 199.87 g/mol Siedepunkt: 42 Dichte: 2.05 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000211 CAS-Nummer: 513-31-5 EINECS: 208-155-8 Merck Index: 13,03050 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...