Methyl-4-pentenoat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl pent-4-enoate
49661-1G-F 49661-5G-F
SIAL49661-1G-FEA 93.3 EUR
SIAL49661-1G-F SIAL49661-5G-F
Methyl-4-pentenoat, Sigma-Aldrich®
Methyl-4-pentenoat
Formel: C₆H₁₀O₂
Molecular Weight: 114.14 g/mol
MDL: MFCD03990590
CAS-Nummer: 818-57-5