1-Benzyloxy-4-brombenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
4-Benzyloxybromobenzene, 1-Bromo-4-(phenylmethoxy)benzene
513032-10G
513032-50G
SIAL513032-10GEA
48.9
EUR
SIAL513032-10G
SIAL513032-50G
1-Benzyloxy-4-brombenzol, Sigma-Aldrich®
1-Benzyloxy-4-brombenzol
Formel:
C₁₃H₁₁BrO Molecular Weight: 263,13 g/mol |
MDL:
MFCD00028016 CAS-Nummer: 6793-92-6 |