1-Benzyloxy-2-brombenzol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Bromo-2-benzyloxybenzene, 1-(Benzyloxy)-2-bromobenzene
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
519642-25G 519642-5G
SIAL519642-25GEA 526 EUR
SIAL519642-25G SIAL519642-5G
1-Benzyloxy-2-brombenzol, Sigma-Aldrich®
1-Benzyloxy-2-brombenzol
Formel: C₁₃H₁₁BrO
Molecular Weight: 263,13 g/mol
MDL: MFCD03427006
CAS-Nummer: 31575-75-4