4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
522570-1G 522570-5G
SIAL522570-1GEA 83.7 EUR
SIAL522570-1G SIAL522570-5G
4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-Hydroxyphenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BO₃
MDL: MFCD02093756
CAS-Nummer: 269409-70-3