4-Pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Pyridine-4-boronic acid pinacol ester, 4-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
578770-1G 578770-5G
SIAL578770-1GEA 28.2 EUR
SIAL578770-1G SIAL578770-5G
4-Pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-Pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₁H₁₆BNO₂
Molecular Weight: 205.06 g/mol
MDL: MFCD01319051
CAS-Nummer: 181219-01-2