2-Fluor-5-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-(6-Fluoro-3-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Fluoro-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Fluoropyridine-3-boronic acid Pinacol ester, 2-Fluoropyridine-5-boronic acid pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
592544-1G
592544-5G
SIAL592544-1GEA
64
EUR
SIAL592544-1G
SIAL592544-5G
2-Fluor-5-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-Fluor-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₁H₁₅BFNO₂ Molecular Weight: 223,05 g/mol |
MDL:
MFCD03412792 CAS-Nummer: 444120-95-0 |