2-Methoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Methoxypyridine-3-boronic acid, pinacol ester, 2-Methoxypyridine-5-boronic acid, pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
636029-1G
636029-5G
SIAL636029-1GEA
28.1
EUR
SIAL636029-1G
SIAL636029-5G
2-Methoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-Methoxy-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₈BNO₃ Molecular Weight: 235,09 g/mol |
MDL:
MFCD05663858 CAS-Nummer: 445264-61-9 |