4-Nitrophenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(4-nitrophenyl)-1,3,2-dioxaborolane, 4-Nitrophenylboronic acid Pinacol ester, 1-Nitro-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, 4-Nitrobenzeneboronic acid pinacol ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
643890-1G 643890-5G
SIAL643890-1GEA 57.4 EUR
SIAL643890-1G SIAL643890-5G
4-Nitrophenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
4-Nitrophenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₆BNO₄
Molecular Weight: 249,07 g/mol
MDL: MFCD02179437
CAS-Nummer: 171364-83-3