Phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: (4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)benzene, Benzeneboronic acid, pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-phenyl-1,3,2-dioxaborolane, 2-Phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
647098-10G 647098-50G 647098-5G
SIAL647098-10GEA 99.1 EUR
SIAL647098-10G SIAL647098-50G SIAL647098-5G
Phenylboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₂H₁₇BO₂
Molecular Weight: 204.08 g/mol
MDL: MFCD00966985
CAS-Nummer: 24388-23-6