(2-Brom-4-methoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-(2-Bromo-4-methoxyphenyl)acetic acid, 2-Bromo-4-methoxyphenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
653195-25G 653195-5G
SIAL653195-25GEA 189 EUR
SIAL653195-25G SIAL653195-5G
(2-Brom-4-methoxyphenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(2-Brom-4-methoxyphenyl)essigsäure
Formel: C₉H₉BrO₃
Molecular Weight: 245,07 g/mol
MDL: MFCD02664700
CAS-Nummer: 66916-99-2