2-Acetamido-5-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 2-Acetamidopyridine-5-boronic acid, pinacol ester, N-(5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-yl)acetamide
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
683892-1G 683892-250MG
SIAL683892-1GEA 198 EUR
SIAL683892-1G SIAL683892-250MG
2-Acetamido-5-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-Acetamido-5-pyridinboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₉BN₂O₃
Molecular Weight: 262,12 g/mol
MDL: MFCD08690229
CAS-Nummer: 904326-87-0