2-Chlor-3-cyan-4-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
2-Chloro-3-cyanopyridine-4-boronic acid pinacol ester
718920-1G
SIAL718920-1GEA
540
EUR
SIAL718920-1G
2-Chlor-3-cyan-4-pyridinboronsäurepinakolester, Sigma-Aldrich®
2-Chlor-3-cyan-4-pyridinboronsäurepinakolester
Formel:
C₁₂H₁₄BClN₂O₂ Molecular Weight: 264.52 g/mol |
MDL:
MFCD09037479 CAS-Nummer: 878194-94-6 |