4-tert-Butyltoluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-tert-Butyl-4-methylbenzol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
B102628-3KG B102628-500G
SIALB102628-3KGEA 364 EUR
SIALB102628-3KG SIALB102628-500G
4-tert-Butyltoluol, Sigma-Aldrich®
4-tert-Butyltoluol
Formel: C₁₁H₁₆
Molecular Weight: 148,25 g/mol
Siedepunkt: 192,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –62,5 °C
Dichte: 0,861 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008837
CAS-Nummer: 98-51-1
EINECS: 202-675-9
UN: 2667
ADR: 6.1,III