1-Chlor-5-(triethylsilyl)-4-pentin
Lieferant: CHEMPUR SILANE
SILS04790.1
SILS04790.5
SILS04790.25
SILNSILS04790.1EA
0
EUR
SILNSILS04790.1
SILNSILS04790.5
SILNSILS04790.25
1-Chlor-5-(triethylsilyl)-4-pentin
1-Chlor-5-(triethylsilyl)-4-pentin
Formel:
C₁₁H₂₁ClSi |
MDL:
MFCD00671352 CAS-Nummer: 174125-30-5 |