α,3-Dibromtoluol ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
A15075.09
A15075.18
A15075.30
A15075.09EA
48.9
EUR
A15075.09
A15075.18
A15075.30
α,3-Dibromtoluol ≥99%
α,3-Dibromtoluol
Purity: 99%
CAS No.: 823-78-9
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Flash Point:
Formel:
C₇H₆Br₂ Siedepunkt: 128…130 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 40…44 °C Dichte: 1,560 Flammpunkt: >110 °C (230 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000176 CAS-Nummer: 823-78-9 EINECS: 212-519-1 UN: 1759 ADR: 8,II |