Reinraum-Wischtücher, Amplitude™ Epsilon™
Lieferant: CONTEC
AMEP0002 AMEP0001
CONTAMEP0002EA 49 EUR
CONTAMEP0002 CONTAMEP0001
Reinraum-Wischtücher, Amplitude™ Epsilon™
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Das Wischtuch besteht aus einem speziellen Stoff aus blauer Zellulose und Polyester und weist eine extrem hohe Reinigungseffizienz und ausgezeichnete Saugfähigkeit auf.
  • Einfache Unterscheidung dank der blauen Farbe
  • Geringer Gehalt an Partikeln und extrahierbaren Substanzen
  • Strapazierfähig und langlebig
Für die Zellulose wird eine schnell färbende Farbe zur Verringerung von Farbbluten verwendet. Das Wischtuch eignet sich daher ideal für nasse Einsatzgebiete, in denen verschüttete Flüssigkeiten beseitigt werden müssen. Das saugfähige, partikelarme Tuch kann auch zum Reinigen von Arbeitsflächen genutzt werden.
Zur Verwendung in Reinräumen der Klasse 1000, ISO 6 bzw. M 4.5 und darüber geeignet.
Farbe: Blau
Bitte beachten Die Daten sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Die aktuellsten Testergebnisse und Testverfahren sind auf der Hersteller-Website zu finden.