α,3-Dibromtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Gefahr
Synonyme: 3-Bromobenzyl bromide, 1-Bromo-3-(bromomethyl)benzene
001367-50G 001367-250G
FLUO001367-50GEA 0 EUR
FLUO001367-50G FLUO001367-250G
α,3-Dibromtoluol
α,3-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
Siedepunkt: 258 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 41…44 °C
Dichte: 1,56 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000176
CAS-Nummer: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 3261
ADR: 8,II