HPLC-Säulen, Accucore™ HILIC
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
17526-012105 17526-013005 17526-014005 17526-052130 17526-102130 17526-152130 17526-153030 17526-154630
554-1957EA 602 EUR
554-1957 554-1958 554-1959 554-1933 554-1936 554-1939 554-1940 554-1941
HPLC-Säulen, Accucore™ HILIC
Chromatographiesäulen
Diese Säulen bieten eine verstärkte Retention von polaren und hydrophilen Analyten. Dank der hochmodernen Core Enhanced Technologie ermöglichen sie schnelle, hochauflösende Trennungen ohne den erhöhten Rückdruck, der bei einer Partikelgröße von 2 µm oder kleiner ensteht.
  • Geringerer Rückdruck
  • Alternative Selektivität gegenüber C18 ohne Ionenpaarbildung oder Derivatisierung
  • Verbesserte Empfindlichkeit bei MS-Detektion
Rugged 2.6 µm solid core particles enable fast, high-resolution separations at low backpressures. The HILIC stationary phaseMore Product Information