3-Bromtoluol 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
173410100 173411000
ACRO173410100EA 30.2 EUR
ACRO173410100 ACRO173411000
3-Bromtoluol 99%
3-Bromtoluol
Formel: C₇H₇Br
Siedepunkt: 183,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,41 g/cm³
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000085
CAS-Nummer: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01424
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5510 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %