3-Bromtoluol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 1-Brom-3-methylbenzol
001434-100G 001434-500G
FLUO001434-100GEA 131 EUR
FLUO001434-100G FLUO001434-500G
3-Bromtoluol
3-Bromtoluol
Formel: C₇H₇Br
Molecular Weight: 171,04 g/mol
Siedepunkt: 183,7 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –40 °C
Dichte: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000085
CAS-Nummer: 591-17-3
EINECS: 209-702-3
UN: 1993
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01424