α,4-Dibromtoluol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 1-Brom-4-(brommethyl)benzol
150410250 150411000
ACRO150410250EA 33.7 EUR
ACRO150410250 ACRO150411000
α,4-Dibromtoluol 98%
α,4-Dibromtoluol
Formel: C₇H₆Br₂
Molecular Weight: 249,93 g/mol
Siedepunkt: 115…124 °C (12 mmHg)
Schmelzpunkt: 60…64 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000179
CAS-Nummer: 589-15-1
EINECS: 209-636-5
UN: 1759
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01393
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to orange to tan Powder or crystals or needles and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 60 to 64 °C
GC ≥97.5 %