α,4-Dibromtoluol ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1-Brom-4-(brommethyl)benzol
A10892.14
A10892.22
A10892.14EA
35.6
EUR
A10892.14
A10892.22
α,4-Dibromtoluol ≥98%
α,4-Dibromtoluol
Purity: 98+%
CAS No.: 589-15-1
Molecular Formula: C7H6Br2
Formula Weight: 249.94
Melting Point: 60-64°
Boiling Point: 115-124°/12mm
Merck Reference: 14,1409
UN No.: 1759
MDL No.: MFCD00000179
Formel:
C₇H₆Br₂ Molecular Weight: 249,93 g/mol Siedepunkt: 115…124 °C (12 mmHg) Schmelzpunkt: 60…64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00000179 CAS-Nummer: 589-15-1 EINECS: 209-636-5 UN: 1759 ADR: 8,II Merck Index: 14,1409 |